Przejdź do
1463600
USP
Nifedypina Analog nitrofenylopirydyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Oxidized Nifedipine, 2,6-Dimethyl-4-(2´-nitrophenyl)-3,5-pyridinecarboxylic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nifedipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
InChI key
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog USP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Nifedipine Capsules
  • Nifedypina
  • Nifedypina Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Biochem/physiol Actions
CYP3A4 nifedipine metabolite. Nifedipine (parent compound) is an antianginal and antihypertensive agent.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14635081463701PHR1290
Nifedipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463508
Nifedipine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
nifedipine
API family
nifedipine
API family
nifedipine
API family
nifedipine
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenzhan Yang et al.
Current drug discovery technologies, 5(2), 129-139 (2008-08-05)
This study reports the use of para-sulphonato calix[8]arene to produce stable complexes with improved bioavailability for nifedipine, a calcium-channel blocker that is practically insoluble in water. Thermal analysis and electrospray ionisation mass spectroscopy confirmed that nifedipine formed complexes with the
Tsai-Shin Chiang et al.
PloS one, 9(4), e94885-e94885 (2014-04-16)
Human hepatoma cell lines are commonly used as alternatives to primary hepatocytes for the study of drug metabolism in vitro. However, the phase I cytochrome P450 (CYP) enzyme activities in these cell lines occur at a much lower level than
Camille C Savary et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(8), 1235-1240 (2014-05-17)
Humans are usually exposed to several pesticides simultaneously; consequently, combined actions between pesticides themselves or between pesticides and other chemicals need to be addressed in the risk assessment. Many pesticides are efficient activators of pregnane X receptor (PXR) and/or constitutive
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1463600-25MG04061838736741