Merck
N0750000
Nifedipine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
50 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nifedipine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Klucz InChI
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nifedypina EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Neeraj Dhaun et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 24(1), 31-36 (2012-12-18)
Arterial stiffness and impaired nitric oxide (NO) bioavailability contribute to the high risk for cardiovascular disease in CKD. Both asymmetric dimethylarginine (ADMA), an endogenous inhibitor of NO production, and endothelin-1 (ET-1) oppose the actions of NO, suggesting that ET-1 receptor
Carolien Roos et al.
JAMA, 309(1), 41-47 (2013-01-03)
In threatened preterm labor, maintenance tocolysis with nifedipine, after an initial course of tocolysis and corticosteroids for 48 hours, may improve perinatal outcome. To determine whether maintenance tocolysis with nifedipine will reduce adverse perinatal outcomes due to premature birth. APOSTEL-II
Joel S Klinck et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 157(2), 236-250 (2012-12-04)
Transport of calcium (Ca) and cadmium (Cd) was examined along the gastro-intestinal tract (GIT) of freshwater and seawater Oncorhynchus mykiss irideus (FWT and SWTies respectively) using in vitro and in vivo experiments. Based on known physiological differences between FWT and
Yoshiki Yui
Drugs, 66 Spec No 1, 25-27 (2008-01-19)
It is thought that coronary artery spasm is involved in the pathogenesis of coronary artery disease in a large proportion of Japanese patients. However, large-scale trial data in Japanese patients were lacking. The JMIC-B (Japan Multicenter Investigation for Cardiovascular Diseases-B)
Sho-ichi Yamagishi et al.
Current medicinal chemistry, 15(2), 172-177 (2008-01-29)
Dihydropyridine-based calcium antagonists (DHPs) are widely used drugs for the treatment of hypertension and angina pectoris. We, along with others, have recently found that nifedipine, one of the most widely used DHPs, inhibits apoptotic cell death of endothelial cells (ECs)