Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6570,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
moxifloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Fc1c2[n](cc([c](c2cc(c1N4C[C@H]5NCCC[C@H]5C4)OC)=O)C(=O)O)C3CC3
InChI
1S/C21H24FN3O4/c1-29-16-7-13-18(25(12-4-5-12)9-14(20(13)26)21(27)28)17(22)19(16)24-8-11-3-2-6-23-15(11)10-24/h7,9,11-12,15,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,15+/m0/s1
InChI key
UGXNFVOVJRJWHB-XHDPSFHLSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family moxifloxacin | API family moxifloxacin | API family moxifloxacin | API family moxifloxacin |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1448640-15MG | 04061833852354 |