Przejdź do
1448655
USP
Moksyfloksacyna Związek pokrewny E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, 8-Hydroxy moxifloxacin hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22FN3O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.87
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
moxifloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C5CC5)c(c1N3C[C@H]4NCCC[C@H]4C3)O
InChI
1S/C20H22FN3O4/c21-14-6-12-16(24(11-3-4-11)8-13(18(12)25)20(27)28)19(26)17(14)23-7-10-2-1-5-22-15(10)9-23/h6,8,10-11,15,22,26H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1
InChI key
IRASTQSQRDRSEH-ZUZCIYMTSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Moxifloxacin Related Compound E Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
144863914486281448617
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
moxifloxacin
API family
moxifloxacin
API family
moxifloxacin
API family
moxifloxacin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)