Przejdź do
1444707
USP
Mitomycyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ametycyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.33
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mitomycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@]([C@H]4N[C@H]4C2)([C@@H](C3=C1C(=O)C(=C(C3=O)N)C)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Mitomycin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Mitomycyna do wstrzykiwań
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000037810107409001M0503
USP
USP
1444707
Mitomycin
vibrant-m
Y0000378
Mitomycin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
mitomycin
API family
mitomycin
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitomycyna
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1444707-50MG04061833845851
Questions
  1. What's the difference between mitomycin: 1444707 (USP standard) and Y0000378 (EP standard)? Why the price difference is so large?
    1 answer
    1. These products are the same compound with the same CAS number, however, they are issued by different agencies. Item 1444707 is issued by the United States Pharmacopoeia and the European Pharmacopoeia issues item Y0000378. The suppliers set the price, and the factors that influence this pricing are unknown. However, in many cases, testing and stringent specifications may play a significant role.
      Please see the links below for a sample Certificate of Analysis for each product:
      1444707:
      https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1444707-R137C0.pdf
      Y0000378:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0000378_3.pdf