Kluczowe dokumenty
Y0000378
Mitomycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Mitomycin C
Wybierz wielkość
70 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.33
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mitomycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@]([C@H]4N[C@H]4C2)([C@@H](C3=C1C(=O)C(=C(C3=O)N)C)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Klucz InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mitomycin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yi-fan Feng et al.
Ophthalmic epidemiology, 19(6), 364-370 (2012-11-23)
To assess the efficacy and safety of local application of intraoperative mitomycin C (MMC) at the osteotomy site in primary external dacryocystorhinostomy (EX-DCR). A comprehensive literature search of the Cochrane Library, PubMed and Embase was undertaken to identify relevant trials
Rose K Sia et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 30(4), 256-264 (2014-04-08)
To compare visual outcomes following photorefractive keratectomy (PRK), PRK with mitomycin C (MMC-PRK), and LASEK in moderate and high myopia in military personnel. This prospective, randomized contralateral eye study included 167 patients 21 years or older with manifest spherical equivalent
Mamoun H Elmamoun et al.
BJU international, 113(5b), E34-E38 (2013-09-24)
To identify a cohort of patients under our care who have had significant and in some cases irreparable damage to their bladders after Mitomycin C (MMC) instillation. To highlight the importance of avoidance and recognition of bladder perforations during transurethral
Karan Madan et al.
Journal of bronchology & interventional pulmonology, 19(4), 304-310 (2012-12-05)
Postintubation tracheal stenosis (PITS) is a common problem encountered by interventional pulmonologists. The aim of this study was to evaluate the utility of mitomycin C (MMC) as an adjunctive treatment to rigid bronchoscopic dilatation in patients with PITS. Prospective analysis
[The mechanism and progress of topical application of mitomycin C as an adjunctive therapy for benign airway stenosis].
Nan Chen et al.
Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases, 36(8), 592-594 (2013-11-21)