Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6150,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mirtazapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N]1(=O)(CC2N(CC1)c3ncccc3Cc4c2cccc4)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
GAFCUVMEBFTFQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family mirtazapine | API family - | API family - | API family mirtazapine |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1444235-25MG | 04061833852057 |