Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
350 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9820,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mirtazapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
General description
Application
- Mirtazapine Tablets
- Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
- Mirtazapine Compounded Oral Suspension, Veterinary
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family mirtazapine | API family mirtazapine | API family mirtazapine | API family mirtazapine |
| Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirtazapine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?