Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mexiletine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChI key
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| API family mexiletine | API family mexiletine | API family - | API family mexiletine |
| Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information - |
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Mexiletine Hydrochloride Capsules
Analysis Note
Other Notes
comparable product
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1443250-200MG | 04061833852286 |