Przejdź do
M2727
Mexiletine hydrochloride
≥98% (GC), powder, sodium channel blocker
Synonim(y):
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-aminopropane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-825-7
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mexiletine hydrochloride, powder
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChI key
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mexiletine is a class I B antiarrhythmic and an analog of lidocaine.[1] It has shelf life of 10-12 hours and is metabolized in liver and eliminated post reduction, oxidation deamination or conjugation.[2]
Application
Mexiletine hydrochloride has been used as a sodium channel blocker:
  • expressed in chinese hamster ovary cells[3]
  • in human embryonic kidney (HEK) cells for whole cell patch-clamp studies[4]
  • electrophysiology studies in HEK cells expressing Nav1.7 protein[5]
Biochem/physiol Actions
Mexiletine is a potent sodium channel blocker. It is a cardiac antiarrhythmic and is used as an adjuvant in headache and neuropathic pain[1] Mexiletine is used for treating myotonia in sodium channelopathies[6] and reduces the cardiac action potential depolarization but shows no impact on atrial refractoriness. Its inhibitory effect on sodium channels is effective in treating potassium aggravated myotonia.[6]
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M18600001443250SML1444
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
originator
Boehringer Ingelheim
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mexiletine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)