Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metoprolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
InChI key
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
Application
- Tabletki winianu metoprololu i hydrochlorotiazydu
- Złożony roztwór doustny winianu metoprololu
- Winian metoprololu w postaci zawiesiny doustnej
- Winian metoprololu we wstrzyknięciach
- Tabletki winianu metoprololu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family metoprolol | API family metoprolol | API family metoprolol | API family - |
| Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoprolol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?