Przejdź do
BP540
Metoprolol tartrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C15H25NO3)2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
684.81
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
260-148-9
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
metoprolol
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
InChI key
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Metoprolol tartrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Metoprolol Oral Suspension
  • Metoprolol Tartrate Tablets
  • Metoprolol Injection
  • Metoprolol Tartrate Prolonged-release Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    M1830000PHR1076M5391
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    forensics and toxicology
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    powder
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    pictograms
    Health hazardEnvironment
    signalword
    Warning
    Hazard Classifications
    Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP54004061834337423