Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C), 8.8 mmHg ( 0 °C)
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
10.6 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade ACS reagent |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) - |
| bp 108 °C (lit.) | bp 108 °C (lit.) | bp 108 °C (lit.) | bp 108 °C (lit.) |
| density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-1-propanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1437053-3X1.2ML | 04061837843013 |