82059
2-Methyl-1-propanol
analytical standard
Synonim(y):
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
temp. samozapłonu
801 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
10.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
tw
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.