Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744683
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyl caproate
manufacturer/tradename
USP
density
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kapronianu metylu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Trikaprylan glicerolu
- Monokaprylan glicerolu
- Mono- i dikaprylan glicerolu
- Mono- i dikaprylokaprylan glicerolu
- Monokaprylan glicerolu
- Kapsułki Saw Palmetto
- Sproszkowane Saw Palmetto
- Saw Palmetto
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Halal, Kosher, natural | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| API family methyl caproate | API family - | API family - | API family - |
| density 0.884 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.884 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.884 g/mL at 20 °C (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?