Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1672905
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 g
density
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥99%, FG | description natural, ≥99%, FG | description 99% |
| agency traceable to USP 1672905 | agency (EU Regulation 1223/2009), (follows IFRA guidelines), meets purity specifications of JECFA | agency meets purity specifications of JECFA | agency - |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Halal, FG, Fragrance grade | grade FG, Halal, natural, Kosher | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| density 0.884 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) |
| packaging pkg of 1 g | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Hexanoate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?