Przejdź do
1414003
USP
Methotrexate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
70669
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methotrexate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methotrexate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methotrexate Injection
  • Methotrexate Tablets
  • Methotrexate for Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1000000PHR1396Y0001668
Methotrexate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1414003
Methotrexate
Methotrexate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M1000000
Methotrexate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1414003-500MG04061838734051
Questions
  1. hello, Can I use methotrexate 1414003 in cell culture? If yes, what should I use to disolve?
    1 answer
    1. Product number 1414003 is a United States Pharmacopeia (USP) reference standard used in analytical method validation, system suitability testing, assays, and quality control checks. It has not been validated for use in cell culture applications.
      Product number M8407 is a methotrexate hydrate that has been tested for cell culture: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/m8407
      Methotrexate is insoluble in water, ethanol, chloroform, and ether. It is, however, soluble in solutions of mineral acids and in dilute solutions of alkali hydroxides and carbonates. (1) Methotrexate is unstable in basic solution. (2) For cell culture work, a stock solution of methotrexate is prepared using a minimum amount of 1 M NaOH and then diluted with saline or medium. The diluted stock remains active at 4–8 °C for about a week or at –20 °C for about a month.
      References
      1. Martindale: the Extra Pharmacopoeia, 29th ed., p. 636 (1989).
      2. Merck Index, 12th ed., #6065 (1996).