Wybierz wielkość
6880,00 zł
6880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
SMILES string
N(Cc2nc3c(nc(nc3O)N)nc2)(C)c1ccc(cc1)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)
InChI key
HLIXOCXUWGDBNP-UHFFFAOYSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methotrexate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family methotrexate | API family methotrexate | API family methotrexate | API family temozolomide |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Metotreksat
- Metotreksat do wstrzykiwań
- Metotreksat do wstrzykiwań
Analysis Note
Other Notes
Comparable product
Related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?