Przejdź do
1396149
USP
Metaxalone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Metaxalon, Metazalone, Metazolone, NSC 170959
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metaxalone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Metaxalone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Metaxalone is a muscle relaxant. The mechanism of action of metaxalone in humans is not fully understood. It was suggested that it acts through general central nervous system depression.
Muscle relaxant (skeletal)
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3036SML01991396150
Metaxalone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1396149
Metaxalone
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
metaxalone
API family
metaxalone
API family
-
API family
metaxalone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaxalone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1396149-200MG04061833845615