Przejdź do
SML0199
Metaxalone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Metaxalon, Metazalone, Metazolone, NSC 170959
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-777-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
Application
Metaxalone may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Metaxalone is a muscle relaxant. The mechanism of action of metaxalone in humans is not fully understood. It was suggested that it acts through general central nervous system depression.
Metaxalone is effective to relieve pain due to acute skeletal muscle pain caused due to musculoskeletal conditions and sprains.[1][2]
Muscle relaxant (skeletal)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1396149SML0248PHR3036
Metaxalone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1396149
Metaxalone
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaxalone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)