Przejdź do
1378001
USP
Octan medroksyprogesteronu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Medroxyprogesterone 17-acetate, 17α-Acetoxy-6α-methylprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2066112
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
medroxyprogesterone
manufacturer/tradename
USP
mp
206-207 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny octanu medroksyprogesteronu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Zawiesina do wstrzykiwań octanu medroksyprogesteronu
  • Tabletki octanu medroksyprogesteronu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP221PHR1589Y0000598
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
API family
medroxyprogesterone
API family
medroxyprogesterone
API family
medroxyprogesterone
API family
medroxyprogesterone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan medroksyprogesteronu
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Mitsushita et al.
Gynecologic oncology, 79(1), 129-132 (2000-09-28)
Successful pregnancies after conservative progestin treatment to young women with endometrial carcinoma have recently been reported. However, it is not known for certain whether the lesion is completely eradicated in such patients. We present a case of residual endometrial carcinoma
Edith R Guilbert et al.
Contraception, 79(3), 167-177 (2009-02-03)
In the fall of 2007, the controversy about the contraceptive use of depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) and its potential impact on skeletal health reached the media in the province of Quebec, Canada, thereby becoming a matter of concern for the lay
Summer Day et al.
Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 66(4), 452-456 (2014-05-07)
Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) use among HIV-1-infected women may increase transmission by increasing plasma and genital HIV-1 RNA shedding. We investigated associations between DMPA use and HIV-1 RNA in plasma and cervical secretions. One hundred two women initiated antiretroviral therapy
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1378001-200MG04061838732033