Merck
PHR1589
Supelco
Medroxyprogesterone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Medroxyprogesterone 17-acetate, 17α-Acetoxy-6α-methylprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate
Wybierz wielkość
500 MG
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
583,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.52
Beilstein:
2066112
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 221
traceable to Ph. Eur. M0250000
traceable to USP 1378001
rodzina API
medroxyprogesterone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-207 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Octan medroksyprogesteronu jest syntetycznym lekiem progestagennym stosowanym jako środek antykoncepcyjny. Jest również stosowany jako lek w leczeniu nowotworów hormonozależnych, takich jak rak piersi.[1]
Zastosowanie
Octan medroksyprogesteronu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w zawiesinach farmaceutycznych, lekach luzem i preparatach tabletkowych za pomocą technik spektroskopii Ramana[2] i chromatografii[2][1][3][4][5].
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2690 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and validation of a reversed-phase liquid chromatographic method for analysis of estradiol valerate and medroxyprogesterone acetate in a tablet formulation
Segall A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19(5), 803-808 (1999)
Simultaneous determination of estradiol valerate and medroxyprogesterone acetate in a tablet formulation by gas chromatography-mass spectrometry
Yilmaz B
Analytical Sciences, 26(3), 391-393 (2010)
Raman spectroscopic method for the determination of medroxyprogesterone acetate in a pharmaceutical suspension: validation of quantifying abilities, uncertainty assessment and comparison with the high performance liquid chromatography reference method
De Beer TRM, et al.
Analytica Chimica Acta, 589(2), 192-199 (2007)
A stability-indicating HPLC method for medroxyprogesterone acetate in bulk drug and injection formulation
Burana-osot J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(5), 1068-1072 (2006)
Medroxyprogesterone Acetate
USP42-NF37
United States Pharmacopeia/National Formulary, 29(5), 2707-2707 (2013)