Przejdź do
1366567
USP
Linalool
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.3 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1721488
MDL number:
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.17 mmHg ( 25 °C)
API family
linalool
packaging
pkg of 0.3 mL
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Linalool USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
617065178200350190
Linalool United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1366567
Linalool
Linalool certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
61706
Linalool
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
Linalool primary reference standard
00350190
Linalool
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 0.3 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
HWI
API family
linalool
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalool
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
171.0 °F
flash_point_c
77.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1366567-0.3ML04065266774009