Przejdź do
00350190
Linalool
primary reference standard
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-134-4
Beilstein/REAXYS Number:
1721488
MDL number:
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
vapor pressure
0.17 mmHg ( 25 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61706PHL8088551782
Linalool primary reference standard
00350190
Linalool
Linalool certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
61706
Linalool
Linalool phyproof® Reference Substance
PHL80885
Linalool
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
description
primary reference standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalool
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)