Przejdź do
1350104
USP
Isopropyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 x 1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1740761
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
API family
isopropyl acetate
autoignition temp.
894 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F, 8 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Isopropyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900519537462112992
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ZerO2®
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
bp
85-91 °C (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)