Merck
537462
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
≥99.6%
Synonim(y):
IPrOAc, Acetic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
1 L
561,00 zł
2.5 L
863,00 zł
100 L
10 280,00 zł
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
561,00 zł
2.5 L
863,00 zł
100 L
10 280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
1740761
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
85-91 °C (lit.)
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
47 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.6%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
894 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 37 °F
8 %
zanieczyszczenia
≤0.005% Acetic acid
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 31.9 g/L at 20 °C
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Isopropyl acetate may be employed as a model oxygenate compound to evaluate the catalytic efficiency of La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst for the oxidation of various oxy-derivative compounds.[1] It may be used as an extracting reagent for the N,N-dimethyl-2-[5-(cyanomethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine.[2]
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Heats of combustion and formation of ethyl acetate and isopropyl acetate.
Butwill ME and Rockenfeller JD.
Thermochimica Acta, 1(3), 289-295 (1970)
A theoretical study of the pyrolysis of isopropyl acetate.
Silva AM.
Chemical Physics Letters, 439(1), 8-13 (2007)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
R Akimoto et al.
The Journal of surgical research, 53(6), 572-577 (1992-12-01)
Methyl tert-butyl ether (MTBE) is an organic solvent that has been used to dissolve gallstones via a percutaneous transhepatic catheter into the gallbladder. To test whether MTBE might cause serious tissue injury if accidentally infused outside the gallbladder, the effect
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?