Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
indapamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
InChI key
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
Application
- Indapamide Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family indapamide | API family indapamide | API family indapamide | API family - |
| Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indapamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?