Przejdź do
I1887
Indapamide
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.83
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
248-012-7
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
InChI key
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
Indapamide is a deuretic drug, belonging to the class of benzothiadiazines. It is commonly used for the treatment of hypertension. The drug acts by causing a drop in systolic, diastolic and mean blood pressure.
Application
Indapamide may be used as an internal standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations and biological samples using different analytical techniques
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR16601338801I0150000
Indapamide analytical standard, for drug analysis
Supelco
I1887
Indapamide
Indapamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1338801
Indapamide
Indapamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0150000
Indapamide
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indapamide
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)