Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
114905
MDL number:
5680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pindolol
manufacturer/tradename
USP
mp
97-99 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
InChI key
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| mp 97-99 °C (lit.) | mp - | mp 97-99 °C (lit.) | mp - |
| API family pindolol | API family - | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-hydroksyindol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1327157-25MG | 04061842139194 |