Przejdź do
77882
6-Hydroxyindole
analytical standard
Synonim(y):
6-Indolol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
InChI key
XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for asymmetrical synthesis of notoamide J as a potential biosynthetic precursor of prenylated indole alkaloids
  • Reactant for preparation of (quinolinyloxymethyl)isoxazolecarboxylate esters antituberculosis agents
  • Reactant for preparation of indolyl(propanolamine) derivatives as HIV inhibitors
  • Reactant for preparation of indoleoxyacetic acid derivatives as peroxisome proliferator-activated receptor agonists
  • Reactant for preparation of 1-aroylindole 3-aroylindoles combretastatin A-4 analogs as antitumor agents and tubulin polymerization inhibitors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18805H31859754366
description
analytical standard
description
≥99.0% (GC)
description
97%
description
97%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Hydroxyindole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)