Przejdź do
1296756
USP
Octan gonadoreliny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Gonadorelin acetate salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H75N17O13 · xC2H4O2 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1182.29 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gonadorelin
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)C6NC(=O)CC6)C(=O)NC(Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccc(cc3)O)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N2C(CCC2)C(=O)NCC(=O)N.OC(=O)C.O
InChI
1S/C55H75N17O13.C2H4O2.H2O/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;1-2(3)4;/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);1H3,(H,3,4);1H2
InChI key
OOBWZCWPKJOGPF-UHFFFAOYSA-N
General description
A gonadotropin-releasing hormone important for reproductive health.
Peptide family: Gonadorelin
The USP biologics peptides category encompasses a diverse range of therapeutic peptides that are essential in managing various medical conditions. These peptides, typically consisting of amino acid sequences of 40 residues or less, are critical for the development of high-quality medicines. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of peptide therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
129676712972051301404
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
gonadorelin
API family
gonadorelin
API family
goserelin
API family
guanabenz acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1296756-50MG04061838726445
1296756-2MG04061841750635