Przejdź do
1301404
USP
Octan guanabenz
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Guanabenz acetate salt, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine acetate salt, WY-8678
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8Cl2N4 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.13
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
guanabenz acetate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(O)=O.NC(=N)N\N=C\c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
InChI key
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Gene Information
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny octanu guanabenz USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach zgodnie z kompendiami USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Guanabenz Acetate Tablets.
Biochem/physiol Actions
Centrally acting α2 adrenoceptor agonist; I2 imidazoline binding site ligand; antihypertensive.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
129675612972051270800
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
guanabenz acetate
API family
gonadorelin
API family
goserelin
API family
flecainide
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)