Przejdź do
1279000
USP
Fluorouracyl
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127172
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluorouracil
manufacturer/tradename
USP
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny fluorouracylu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Flucytozyna
  • Flucytozyna w kapsułkach
  • Fluorouracil
  • Fluorouracil krem
  • Fluorouracil Injection
  • Fluorouracil roztwór do stosowania miejscowego
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR122703738343922
Fluorouracil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1279000
Fluorouracil
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Gene Information
-
API family
fluorouracil
API family
fluorouracil
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorouracyl
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John M L Ebos et al.
EMBO molecular medicine, 6(12), 1561-1576 (2014-11-02)
Thousands of cancer patients are currently in clinical trials evaluating antiangiogenic therapy in the neoadjuvant setting, which is the treatment of localized primary tumors prior to surgical intervention. The rationale is that shrinking a tumor will improve surgical outcomes and
S López-Estévez et al.
Gene therapy, 21(7), 673-681 (2014-05-09)
Suicide gene therapy (SGT) is a promising strategy for treating cancer. In this work, we show that thymidine phosphorylase (TP) deficiency, the underlying genetic defect in mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy (MNGIE), presents an opportunity to apply SGT using capecitabine, a commonly
Tania Diaz et al.
Journal of surgical oncology, 109(7), 676-683 (2014-02-11)
Surgery is the standard treatment for colorectal cancer (CRC), and adjuvant chemotherapy has been shown to be effective in stage III but less so in stage II. We have analyzed the expression of the miR-200 family in tissue samples from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1279000-250MG04061838725226