Przejdź do
343922
5-Fluorouracil
≥98% (HPLC), solid, thymidylate synthase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
5-Fluorouracil, 5-FU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.08
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
326,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Fluorouracil, Potent antitumor agent.
description
Merck USA index - 14, 4181
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
hot water: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
General description
Potent antitumor agent that inhibits aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase. Induces apoptosis of human colon cancer cell lines.
Potent antitumor agent. Inhibits aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase. Induces apoptosis in human colon cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Pressacco, J., et al. 1996. Br. J. Cancer72, 939.
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F662703738PHR1227
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
hot water: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: soluble, DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorouracil
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
343922-1GM04055977195132