Przejdź do
1270355
USP
Siarczan żelazawy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 x 1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FeSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.01
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
API family
ferrous sulfate
manufacturer/tradename
USP
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ferrous sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14831.03963215422
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.89 g/cm3 at 20 °C
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
API family
ferrous sulfate
API family
ferrous sulfate
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan żelazawy
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1270355-2X1G04061838510488