Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
eucalyptus oil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| API family eucalyptus oil | API family eucalyptus oil | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eucalyptus oil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.8 °F - closed cup
flash_point_c
57.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1268919-1G | 04061838724472 |