Merck
W246680
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
greener alternative
natural, ≥80%, product of Dutch Essential Oils, FG
Wybierz wielkość
W246680-SAMPLE-K
189,00 zł
1 KG
391,00 zł
10 KG
2840,00 zł
25 KG
5670,00 zł
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W246680-SAMPLE-K
189,00 zł
1 KG
391,00 zł
10 KG
2840,00 zł
25 KG
5670,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2466
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
(Eucalyptus Globulus)
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Próba
≥80%
jakość
400
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
camphoraceous; herbaceous
ciąg SMILES
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioodnawialny, a zatem jest zgodny z "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I hope you are doing well. I need to know about the oil whether it is sterile or not as I am interested in using for some biomedical application in which highest level of sterility is required.
    1 answer
    1. The product is not sterile. This material is intended for flavor or fragrance development and would not be suitable for biomedical applications.