Przejdź do
1249202
USP
Escin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Escin, β-Aescin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
350 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
escin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O9[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9CO)O)O)O)O[C@H]%10[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]%10O)O[C@@H]%16O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%16O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]%11[C@@]([C@H]%12[C@@]([C@@H]%13[C@]([C@@]%14(C[C@H]([C@@]%15([C@@H](CC([C@H]([C@@H]%15OC(=O)C)OC(=O)\C(=C/C)
InChI
1S/2C55H86O24/c2*1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h2*10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+;23-10-/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43+,44+,47+,48+,49-,51+,52-,53-,54-,55+;26-,27+,28+,29+,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42-,43-,44-,47-,48-,49+,51-,52+,53+,54+,55-/m10/s1
InChI key
YFESOSRPNPYODN-LNXBMLMBSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Escin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Kasztanowiec zwyczajny
  • Sproszkowany kasztanowiec zwyczajny
  • Sproszkowany ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2901PHL89871E1378
USP
USP
1249202
Escin
Escin pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2901
Escin
vibrant-m
PHL89871
Escin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
-
API family
escin
API family
escin
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Escin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1249202-350MG04061838723192