Informacje o tej pozycji
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥75.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C\C=C(/C)C(=O)OC1[C@H](OC(C)=O)C2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CCC4C5(C)CCC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(O)=O)[C@](C)(CO)C5CCC34C)C2CC1(C)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43?,44+,47+,48-,49-,51?,52-,53?,54-,55?/m1/s1
InChI key
AXNVHPCVMSNXNP-YSYFQUGBSA-N
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Escin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?