Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1888141
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
emodin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChI key
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family emodin | API family - | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emodin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?