Przejdź do
30269
Emodin
analytical standard
Synonim(y):
1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Tri­hydroxy-6-methyl­anthra­quinone, 6-Methyl-1,3,8-tri­hydroxy­anthra­quinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-258-8
Beilstein/REAXYS Number:
1888141
MDL number:
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChI key
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E7881PHL8919174553
Emodin analytical standard
Supelco
30269
Emodin
Emodin phyproof® Reference Substance
PHL89191
Emodin
Rubiadin analytical standard
Supelco
74553
Rubiadin
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
impurities
≤5.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emodin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)