Przejdź do
1228530
USP
Dronedarone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-{2-Butyl-3-[4-(3-dibutylaminopropoxy)benzoyl]benzofuran-5-yl}methanesulfonamide hydrochloride, Multaq, SR-33589B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44N2O5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dronedarone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
InChI key
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002121D96961228541
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
dronedarone
API family
dronedarone
API family
-
API family
dronedarone
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dronedarone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dronedarone Tablets
Biochem/physiol Actions
Dronedarone is a Class III antiarrhythmic and a multi-channel blocker for atrial fibrillation.
Dronedarone is a Class III antiarrhythmic and a multi-channel blocker for atrial fibrillation. It blocks potassium, sodium, and calcium channels and also exhibits antiadrenergic properties.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1228530-125MG04061833844496