Przejdź do
1213103
USP
Dinoprostone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Prostaglandin E2, (5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4709356
18 670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dinoprostone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Gene Information
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Dinoprostone USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
Most biologically active prostaglandin.
Most biologically active prostaglandin. PGE2 induces cervical ripening and parturition; mediates bradykinin-induced vasodilation; regulates adenylyl cyclase. Tumor cells that over-express cyclooxygenase 2 display increased invasiveness, angiogenesis, and resistance to apoptosis that may be due to the PGE2-induced expression of angiogenic factors and stabilization of the anti-apoptotic protein, survivin.The effect of PGE2 on the immune system is mixed. It inhibits T cell activation in vitro, suggesting it is an immunosuppressant. However, in vivo, it appears to effect expansion of the Th17 subset and differentiation of the Th1 subset of T helper cells, marking it as an immunoactivator.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2250000P5640P6532
Dinoprostone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1213103
Dinoprostone
Dinoprostone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2250000
Dinoprostone
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
API family
dinoprostone
API family
dinoprostone
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dinoprostone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1213103-125MG04061833844137