Merck
D2250000
Dinoprostone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Prostaglandin E2, (5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
Wybierz wielkość
60 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
Beilstein:
4709356
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dinoprostone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Klucz InChI
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dinoprostone EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Most biologically active prostaglandin.
Most biologically active prostaglandin. PGE2 induces cervical ripening and parturition; mediates bradykinin-induced vasodilation; regulates adenylyl cyclase. Tumor cells that over-express cyclooxygenase 2 display increased invasiveness, angiogenesis, and resistance to apoptosis that may be due to the PGE2-induced expression of angiogenic factors and stabilization of the anti-apoptotic protein, survivin.The effect of PGE2 on the immune system is mixed. It inhibits T cell activation in vitro, suggesting it is an immunosuppressant. However, in vivo, it appears to effect expansion of the Th17 subset and differentiation of the Th1 subset of T helper cells, marking it as an immunoactivator.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiki Kanazawa et al.
PloS one, 9(8), e104676-e104676 (2014-08-08)
Pressure ulcers are characterized by chronicity, which results in delayed wound healing due to pressure. Early intervention for preventing delayed healing due to pressure requires a prediction method. However, no study has reported the prediction of delayed healing due to
Sonja I Gringhuis et al.
Nature communications, 5, 5074-5074 (2014-10-04)
Dendritic cells (DCs) orchestrate antibody-mediated responses to combat extracellular pathogens including parasites by initiating T helper cell differentiation. Here we demonstrate that carbohydrate-specific signalling by DC-SIGN drives follicular T helper cell (TFH) differentiation via IL-27 expression. Fucose, but not mannose
José L Maravillas-Montero et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(1), 29-33 (2014-11-21)
Chemokines are chemotactic cytokines that direct the traffic of leukocytes and other cells in the body. Chemokines bind to G protein-coupled receptors expressed on target cells to initiate signaling cascades and induce chemotaxis. Although the cognate receptors of most chemokines
Florent Eymard et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(8), 2165-2174 (2014-04-11)
The infrapatellar fat pad (IFP) of the knee joint has an inflammatory phenotype in osteoarthritis (OA). Its close proximity to the synovial membrane suggests that the IFP could be involved in the induction of OA synovitis. This study was undertaken
Nikolaos Christidis et al.
Pain, 113(3), 265-270 (2005-01-22)
Previous studies indicate that plasma levels of serotonin (5-HT) and intramuscular prostaglandin E2 (PGE2) participate in determining the mechanical pain threshold and tolerance level to pressure applied on the skin over healthy muscles. Other studies reported gender differences regarding responses