Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
diethyl sebacate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 1-2 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) | mp 29-31 °C (lit.) |
| bp 312 °C (lit.) | bp 312 °C (lit.) | bp 312 °C (lit.) | bp 158 °C/10 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl sebacate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1194803-1ML | 04061837842740 |