Kluczowe dokumenty
246077
Diethyl sebacate
98%
Synonim(y):
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?