Przejdź do
1171207
USP
23-EPI-26-Deoxyactein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(3β,12β,16β,23S,24R,25R)-12-(Acetyloxy)-16,23:23,26:24,25-triepoxy-9,19-cyclolanostan-3-yl-β-D-xylopyranoside, 27-Deoxyacetein, 27-Deoxyacetylacetol-O-β-D-xylopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H56O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.83
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
7580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
actein
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]4([C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@]9(O[C@H]98)C)C[C@H]7C)C6)([C@@H](C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI
1S/C37H56O10/c1-18-12-37(30-33(6,47-30)17-43-37)46-21-13-32(5)23-9-8-22-31(3,4)24(45-29-28(41)27(40)20(39)15-42-29)10-11-35(22)16-36(23,35)14-25(44-19(2)38)34(32,7)26(18)21/h18,20-30,39-41H,8-17H2,1-7H3/t18-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,30-,32+,33-,34-,35-,36+,37+/m1/s1
InChI key
GCMGJWLOGKSUGX-RBKCHLQLSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny 23-EPI-26-Deoxyactein USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Black Cohosh
  • Sproszkowany ekstrakt z czarnego cohosh
  • Black Cohosh Fluidextract
  • Sproszkowany Black Cohosh
  • Tabletki Black Cohosh
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000064011155561048233
Digoxigenin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000640
Digoxigenin
Bacoside A3 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1048233
Bacoside A3
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
actein
API family
digitalis
API family
chlorogenin
API family
bacopa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1171207-20MG04061833843239