Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3740,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bacopa
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\[C@H]1C[C@](C)(O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@@]39CO[C@@]2(C9)O1
InChI
1S/C47H76O18/c1-21(2)14-22-15-45(7,57)38-23-8-9-28-43(5)12-11-29(42(3,4)27(43)10-13-44(28,6)46(23)19-47(38,65-22)58-20-46)62-41-37(64-39-34(55)31(52)25(17-49)60-39)36(32(53)26(18-50)61-41)63-40-35(56)33(54)30(51)24(16-48)59-40/h14,22-41,48-57H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,34+,35+,36-,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44+,45-,46-,47-/m0/s1
InChI key
CDEVGTJBRPBOPH-INTDMYAHSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Bacopa Extract
- Powdered Bacopa
- Bacopa
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family bacopa | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bacoside A3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?