Przejdź do
1133977
USP
Cinacalcet hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
AMG 073 hydrochloride, KRN 1493 hydrochloride, N-[1-(R)-(-)-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3(trifluoromethyl)phenyl]-1-aminopropane hydrochloride, NPS 1493 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22F3N·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.87
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cinacalcet
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CCCN[C@H](C)c2c3c(ccc2)cccc3.Cl
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI key
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cinacalcet hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Calcimimetic; Calcium Sensing Receptor (CaSR) positive allosteric modulator
Cinacalcet is a positive allosteric modulator of the Calcium Sensing Receptor (CaSR) that acts as a calcimimetic. It increases the sensitivity of the calcium-sensing receptor to extracellular calcium resulting in a decrease in serum calcium levels.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML201211540041478582
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
cinacalcet
API family
-
API family
cyclizine
API family
ondansetron
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinacalcet hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
target_organs
eye - retina
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1133977-250MG04061835349999