Przejdź do
SML2012
Cinacalcet hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
AMG 073 hydrochloride, KRN 1493 hydrochloride, N-[1-(R)-(-)-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3(trifluoromethyl)phenyl]-1-aminopropane hydrochloride, NPS 1493 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22F3N·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -24 to -32°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CCCN[C@H](C)c2c3c(ccc2)cccc3.Cl
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI key
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
Application
Cinacalcet hydrochloride has been used:
  • to stimulate calcium-sensing receptor (CaSR) in thick ascending limb (TAL) of the male Sprague-Dawley rats to study the effect of altered claudins levels on calciuria and magnesiuria in metabolic acidosis
  • as a calcimimetic positive allosteric modulator (PAM) of CaSR to determine the structural rearrangements of human CaSR upon activation
  • as a calcium-sensing receptor (CaSR) agonist to study the effect of CaSR on tumor cell proliferation in lung adenocarcinoma (LUAD) cell line
Biochem/physiol Actions
Calcimimetic; Calcium Sensing Receptor (CaSR) positive allosteric modulator
Cinacalcet is a positive allosteric modulator of the Calcium Sensing Receptor (CaSR) that acts as a calcimimetic. It increases the sensitivity of the calcium-sensing receptor to extracellular calcium resulting in a decrease in serum calcium levels.
Studies show that oral administration of cinacalcet hydrochloride aids in treating secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease on dialysis. It may also be a potential therapeutic to treat hypercalcemia in patients with parathyroid carcinoma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML13861133977SML2716
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinacalcet hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
target_organs
eye - retina
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)